Adipohydrazide ≥97%
Flacon verre pour solides, 25 g
N° de catalogue A15119.14
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Adipohydrazide ≥97%
N° de catalogue A15119.14
Numéro CAS:  1071-93-8
Adipohydrazide ≥97%
Adipohydrazide ≥97%
Flacon verre pour solides, 25 g
Numéro CAS:  1071-93-8
Prix
37,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 g
Product Details & Documents
Purity: 97% CAS No.: 1071-93-8 Molecular Formula: H2NNHCO(CH2)4CONHNH2 Formula Weight: 174.20 Odour: Odourless Melting Point: 180-182° Beilstein Reference: 973863 MDL No.: MFCD00007614
Synonymes:  Adipyl hydrazide
  • Numéro CAS:1071-93-8
  • Formule:C₆H₁₄N₄O₂
  • Numéro MDL:MFCD00007614
  • Poids moléculaire:174.2 g/mol
  • Point d'ébullition:446 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:180…182 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:213-999-5
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    25 g