D-(+)-Cellobiose ≥98%
D-(+)-Cellobiose ≥98%
Glass bottle for solids, 100 g
N° de catalogue A14553.22
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
D-(+)-Cellobiose ≥98%
N° de catalogue A14553.22
Numéro CAS:  528-50-7
D-(+)-Cellobiose ≥98%
D-(+)-Cellobiose ≥98%
Glass bottle for solids, 100 g
Numéro CAS:  528-50-7
Prix
350,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 528-50-7 Molecular Formula: C12H22O11 Formula Weight: 342.30 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 234° dec. Beilstein Reference: 93795 Merck Reference: 14,1961 Optical Rotation: +34° (c=10 in water, 15h) MDL No.: MFCD00136034
Synonymes:  β-D-Glc-(1→4)-D-Glc, 4-β-D-glucopyranosyl-D-glueopyranose, Cellose, β-Cellobiose, (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal, 4-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucopyranose
  • Numéro CAS:528-50-7
  • Formule:C₁₂H₂₂O₁₁
  • Numéro MDL:MFCD00136034
  • Poids moléculaire:342.30 g/mol
  • Index Merck:14,1961
  • Point de fusion:234 °C (déc.)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:208-436-5
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    100 g