Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Diphényl-1,5-carbazide ≥97%

Diphényl-1,5-carbazide ≥97%

Flacon verre pour solides, 500 g
N° de catalogue A14060.36
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Diphényl-1,5-carbazide ≥97%
N° de catalogue A14060.36
Numéro CAS:  140-22-7
Diphényl-1,5-carbazide ≥97%
Diphényl-1,5-carbazide ≥97%

Flacon verre pour solides, 500 g

Numéro CAS:  140-22-7
Prix
1 030,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 g
Product Details & Documents

Purity: 97+% CAS No.: 140-22-7 Molecular Formula: C13H14N4O Formula Weight: 242.28 Melting Point: 170-176° Beilstein Reference: 752039 Merck Reference: 14,3321 MDL No.: MFCD00003013

Synonymes:  Diphenylcarbazide, sym-Diphenylcarbazide, 1,5-Diphenylcarbohydrazide, 1,5-Diphenylcarbonohydrazide, N'',N'''-Diphenylcarbonohydrazide, sym. Diphenylcarbazide
  • Numéro CAS:140-22-7
  • Formule:C₁₃H₁₄N₄O
  • Numéro MDL:MFCD00003013
  • Poids moléculaire:242.28 g/mol
  • Index Merck:14,3321
  • Point d'ébullition:454 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:170…176 °C
  • Densité:1,31 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:205-403-7
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    500 g

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.