Diphényl-1,5-carbazide ≥97%
Flacon verre pour solides, 25 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Diphényl-1,5-carbazide ≥97%
N° de catalogue A14060.14
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 140-22-7
Aller à :
Product Details & Documents
Purity: 97+% CAS No.: 140-22-7 Molecular Formula: C13H14N4O Formula Weight: 242.28 Melting Point: 170-176° Beilstein Reference: 752039 Merck Reference: 14,3321 MDL No.: MFCD00003013
Synonymes: Diphenylcarbazide, sym-Diphenylcarbazide, 1,5-Diphenylcarbohydrazide, 1,5-Diphenylcarbonohydrazide, N'',N'''-Diphenylcarbonohydrazide, sym. Diphenylcarbazide
- Numéro CAS:140-22-7
- Formule:C₁₃H₁₄N₄O
- Numéro MDL:MFCD00003013
- Poids moléculaire:242.28 g/mol
- Index Merck:14,3321
- Point d'ébullition:454 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:170…176 °C
- Densité:1,31 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:205-403-7
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotALFAA14060.22_TDS_EN
Product specification
Organic Building Blocks and Intermediates
Application Notes
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:25 g
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



