D(-)-Mannitol ≥97.0%, poudre blanche
Flacon verre pour solides, 5.000 g
Purity: 99% CAS No.: 69-65-8 Molecular Formula: C6H14O6 Formula Weight: 182.17 Odour: Odourless Melting Point: 165-167° Boiling Point: 290-295°/3.5mm Beilstein Reference: 1721898 Merck Reference: 14,5745 Optical Rotation: +24° (in borax solution) MDL No.: MFCD00064287
: Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
- :69-65-8
- :HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
- :MFCD00064287
- :182.17 g/mol
- :14,5745
- :290…295 °C (3,5 mmHg)
- :165…167 °C
- :1,489
- :Température ambiante
- :200-711-8
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:5.000 g
- Cat. No.:A14030.0I