Pyrogallol ≥98%
Glass bottle for solids, 500 g
N° de catalogue A13405.36
Santé
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Pyrogallol ≥98%
N° de catalogue A13405.36
Numéro CAS:  87-66-1
Pyrogallol ≥98%
Pyrogallol ≥98%
Glass bottle for solids, 500 g
Numéro CAS:  87-66-1
Prix
212,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 g
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 87-66-1 Molecular Formula: C6H6O3 Formula Weight: 126.11 Odour: Odourless Melting Point: 131-135° Boiling Point: 309° Beilstein Reference: 907431 Merck Reference: 14,8000 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00002192
Synonymes:  Benzene-1,2,3-triol, 1,2,3-Trihydroxybenzene
  • Numéro CAS:87-66-1
  • Formule:C₆H₆O₃
  • Numéro MDL:MFCD00002192
  • Poids moléculaire:126.11 g/mol
  • Index Merck:14,8000
  • Point d'ébullition:309 °C
  • Point de fusion:131…135 °C
  • Densité:1,45
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:201-762-9
  • UN:2811
  • ADR:6.1,III
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    500 g
Spécifications