Acide 3,4-dihydroxybenzoïque ≥97%
Acide 3,4-dihydroxybenzoïque ≥97%
Flacon verre pour solides, 500 g
Catalog # B24016.36
Irritant
Acide 3,4-dihydroxybenzoïque ≥97%
Catalog # B24016.36
CAS Number:  99-50-3
Acide 3,4-dihydroxybenzoïque ≥97%
Acide 3,4-dihydroxybenzoïque ≥97%
Flacon verre pour solides, 500 g
CAS Number:  99-50-3
Price
565,00 €
Log in for availability
1 * 500 g
Product Details & Documents
Purity: 97%
CAS No.: 99-50-3
Molecular Formula: C7H6O4
Formula Weight: 154.12
Melting Point: ca 202° dec.
Beilstein Reference: 1448841
Merck Reference: 14,7894
MDL No.: MFCD00002509
Synonyms:  Protocatechuic acid
  • CAS Number:99-50-3
  • Formula:C₇H₆O₄
  • MDL Number:MFCD00002509
  • Molecular Weight:154.12 g/mol
  • Merck Index:14,7894
  • Boiling Pt:125…135 °C (0,001 mmHg)
  • Melting Pt:∼202 °C (déc.)
  • Density:1,5415 g/cm³ (20 °C)
  • Storage Temperature:Température ambiante
  • EINECS:202-760-0
Specifications
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    500 g
Specifications