Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Acide 3,4-dihydroxybenzoïque ≥97%

Flacon verre pour solides, 100 g
N° de catalogue B24016.22
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Acide 3,4-dihydroxybenzoïque ≥97%
N° de catalogue B24016.22
Numéro CAS:  99-50-3
Acide 3,4-dihydroxybenzoïque ≥97%
Acide 3,4-dihydroxybenzoïque ≥97%

Flacon verre pour solides, 100 g

Numéro CAS:  99-50-3
Prix
147,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents

Purity: 97%
CAS No.: 99-50-3
Molecular Formula: C7H6O4
Formula Weight: 154.12
Melting Point: ca 202° dec.
Beilstein Reference: 1448841
Merck Reference: 14,7894
MDL No.: MFCD00002509

Synonymes:  Protocatechuic acid
  • Numéro CAS:99-50-3
  • Formule:C₇H₆O₄
  • Numéro MDL:MFCD00002509
  • Poids moléculaire:154.12 g/mol
  • Index Merck:14,7894
  • Point d'ébullition:125…135 °C (0,001 mmHg)
  • Point de fusion:∼202 °C (déc.)
  • Densité:1,5415 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:202-760-0
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    100 g

Spécifications