Bathocuproin ≥98%
Bathocuproin ≥98%
Flacon verre pour solides, 5 g
Catalog # B22841.06
Irritant
Bathocuproin ≥98%
Catalog # B22841.06
CAS Number:  4733-39-5
Bathocuproin ≥98%
Bathocuproin ≥98%
Flacon verre pour solides, 5 g
CAS Number:  4733-39-5
Price
391,00 €
Log in for availability
1 * 5 g
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 4733-39-5 Molecular Formula: C26H20N2 Formula Weight: 360.46 Melting Point: 279-285° Beilstein Reference: 306714
Synonyms:  2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline
  • CAS Number:4733-39-5
  • Formula:C₂₆H₂₀N₂
  • MDL Number:MFCD00004972
  • Molecular Weight:360.46 g/mol
  • Melting Pt:279…285 °C
  • Storage Temperature:Température ambiante
  • EINECS:225-240-5
Specifications
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    5 g
Specifications