Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Bathocuproin ≥98%

Flacon verre pour solides, 1 g
N° de catalogue B22841.03
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Bathocuproin ≥98%
N° de catalogue B22841.03
Numéro CAS:  4733-39-5
Bathocuproin ≥98%
Bathocuproin ≥98%

Flacon verre pour solides, 1 g

Numéro CAS:  4733-39-5
Prix
102,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 g
Product Details & Documents

Purity: 98% CAS No.: 4733-39-5 Molecular Formula: C26H20N2 Formula Weight: 360.46 Melting Point: 279-285° Beilstein Reference: 306714

Synonymes:  2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline
  • Numéro CAS:4733-39-5
  • Formule:C₂₆H₂₀N₂
  • Numéro MDL:MFCD00004972
  • Poids moléculaire:360.46 g/mol
  • Point de fusion:279…285 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:225-240-5
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    1 g

Spécifications