Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

DEPC ≥97%

Flacon verre pour solides, 100 g
N° de catalogue B22753.22
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
DEPC ≥97%
N° de catalogue B22753.22
Numéro CAS:  1609-47-8
DEPC ≥97%
DEPC ≥97%

Flacon verre pour solides, 100 g

Numéro CAS:  1609-47-8
Prix
261,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents

Purity: 97% CAS No.: 1609-47-8 Molecular Formula: C6H10O5 Formula Weight: 162.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 69°(156°F) Physical Form: Clear liquid Density: 1.101 Refractive Index: 1.3980 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless Boiling Point: 93-94°/18mm Beilstein Reference: 637031 Merck Reference: 14,7998 MDL No.: MFCD00009106

Ribonuclease inhibitor

Synonymes:  DEPC (Diethylpyrocarbonate), Diethyl dicarbonate, DEPC
  • Numéro CAS:1609-47-8
  • Formule:O(COOC₂H₅)₂
  • Numéro MDL:MFCD00009106
  • Poids moléculaire:162.14 g/mol
  • Index Merck:14,7998
  • Point d'ébullition:93…94 °C (18 mmHg)
  • Densité:1,101
  • Point d'éclair:69 °C (156 °F)
  • Température de stockage:Réfrigérateur
  • EINECS:216-542-8
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    100 g
  • Cat. No.:
    B22753.22

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.