DEPC ≥97%
Flacon verre pour solides, 25 g
N° de catalogue B22753.14
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
DEPC ≥97%
N° de catalogue B22753.14
Numéro CAS:  1609-47-8
DEPC ≥97%
DEPC ≥97%
Flacon verre pour solides, 25 g
Numéro CAS:  1609-47-8
Prix
104,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 g
Product Details & Documents
Purity: 97% CAS No.: 1609-47-8 Molecular Formula: C6H10O5 Formula Weight: 162.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 69°(156°F) Physical Form: Clear liquid Density: 1.101 Refractive Index: 1.3980 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless Boiling Point: 93-94°/18mm Beilstein Reference: 637031 Merck Reference: 14,7998 MDL No.: MFCD00009106
Ribonuclease inhibitor
Synonymes:  DEPC (Diethylpyrocarbonate), Diethyl dicarbonate, DEPC
  • Numéro CAS:1609-47-8
  • Formule:O(COOC₂H₅)₂
  • Numéro MDL:MFCD00009106
  • Poids moléculaire:162.14 g/mol
  • Index Merck:14,7998
  • Point d'ébullition:93…94 °C (18 mmHg)
  • Densité:1,101
  • Point d'éclair:69 °C (156 °F)
  • Température de stockage:Réfrigérateur
  • EINECS:216-542-8
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    25 g
Spécifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.