Bleu de thymol
Glass bottle for solids, 50 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à :
Product Details & Documents
CAS No.: 76-61-9 Molecular Formula: C27H30O5S Formula Weight: 466.60 Melting Point: 223° dec. Merck Reference: 14,9400 MDL No.: MFCD00005869
Synonymes: Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- Numéro CAS:76-61-9
- Formule:C₂₇H₃₀O₅S
- Numéro MDL:MFCD00005869
- Poids moléculaire:466.6 g/mol
- Index Merck:14,9400
- Point de fusion:223 °C (déc.)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-973-3
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:50 g