Urée ≥98%
Flacon verre pour solides, 2.500 g
N° de catalogue A12360.0E
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Urée ≥98%
N° de catalogue A12360.0E
Numéro CAS:  57-13-6
Urée ≥98%
Urée ≥98%
Flacon verre pour solides, 2.500 g
Numéro CAS:  57-13-6
Prix
48,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2.500 g
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 57-13-6 Molecular Formula: NH2CONH2 Formula Weight: 60.06 Odour: Ammonia-like pH: 9,2-9,5 Melting Point: 130-135° Beilstein Reference: 635724 Merck Reference: 14,9867 MDL No.: MFCD00008022
Synonymes:  Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
  • Numéro CAS:57-13-6
  • Formule:NH₂CONH₂
  • Numéro MDL:MFCD00008022
  • Poids moléculaire:60.06 g/mol
  • Index Merck:14,9867
  • Point d'ébullition:197 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:130…135 °C
  • Densité:1,335
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-315-5
  • REACH:01-2119463277-33
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    2.500 g
Spécifications