Urée ≥98%
Flacon verre pour solides, 10.000 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à :
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 57-13-6 Molecular Formula: NH2CONH2 Formula Weight: 60.06 Odour: Ammonia-like pH: 9,2-9,5 Melting Point: 130-135° Beilstein Reference: 635724 Merck Reference: 14,9867 MDL No.: MFCD00008022
Synonymes: Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
- Numéro CAS:57-13-6
- Formule:NH₂CONH₂
- Numéro MDL:MFCD00008022
- Poids moléculaire:60.06 g/mol
- Index Merck:14,9867
- Point d'ébullition:197 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:130…135 °C
- Densité:1,335
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-315-5
- REACH:01-2119463277-33
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:10.000 g
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



