Sodium nitrate ≥98%
Flacon verre pour solides, 500 g
Purity: 98+% CAS No.: 7631-99-4 Molecular Formula: NaNO3 Formula Weight: 84.99 Odour: Odourless Melting Point: ca 308° UN No.: 1498 MDL No.: MFCD00011119
- :7631-99-4
- :NaNO₃
- :MFCD00011119
- :84.99 g/mol
- :14,8647
- :380 °C (1013 hPa)
- :∼308 °C
- :2,26
- :Température ambiante
- :231-554-3
- :1498
- :5.1,III
- :01-2119488221-41
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:500 g