Sodium nitrate ≥98%
Glass bottle for solids, 10.000 g
N° de catalogue A12327.0C
Oxydant
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Sodium nitrate ≥98%
N° de catalogue A12327.0C
Numéro CAS:  7631-99-4
Sodium nitrate ≥98%
Sodium nitrate ≥98%
Glass bottle for solids, 10.000 g
Numéro CAS:  7631-99-4
Prix
292,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10.000 g
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 7631-99-4 Molecular Formula: NaNO3 Formula Weight: 84.99 Odour: Odourless Melting Point: ca 308° UN No.: 1498 MDL No.: MFCD00011119
  • Numéro CAS:7631-99-4
  • Formule:NaNO₃
  • Numéro MDL:MFCD00011119
  • Poids moléculaire:84.99 g/mol
  • Index Merck:14,8647
  • Point d'ébullition:380 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:∼308 °C
  • Densité:2,26
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:231-554-3
  • UN:1498
  • ADR:5.1,III
  • REACH:01-2119488221-41
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    10.000 g
Spécifications