Iode ≥99%
Iode ≥99%
Flacon verre pour solides, 50 g
  A12278.18
Iode ≥99%
  A12278.18
 :  7553-56-2
Iode ≥99%
Iode ≥99%
Flacon verre pour solides, 50 g
 :  7553-56-2
42,80 €
1 * 50 g
Purity: 99+% CAS No.: 7553-56-2 Molecular Formula: I2 Formula Weight: 253.81 Flash Point: None Physical Form: Cryst solid Density: 4.930 Appearance: Grey to purple Odour: Irritating Melting Point: 183-186° subl. Beilstein Reference: 969212 Merck Reference: 14,5014 UN No.: 3495 MDL No.: MFCD00011355
  •  :7553-56-2
  •  :I₂
  •  :MFCD00011355
  •  :253.81 g/mol
  •  :14,5014
  •  :184,3 °C (1013 hPa)
  •  :114 °C
  •  :4,9 g/cm³ (20 °C)
  •  :Température ambiante
  •  :231-442-4
  •  :3495
  •  :8,III
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    50 g