Iode ≥99%
Iode ≥99%
Flacon verre pour solides, 1.000 g
N° de catalogue A12278.0B
Santé
Irritant
Environnement
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Iode ≥99%
N° de catalogue A12278.0B
Numéro CAS:  7553-56-2
Iode ≥99%
Iode ≥99%
Flacon verre pour solides, 1.000 g
Numéro CAS:  7553-56-2
Prix
321,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 g
Product Details & Documents
Purity: 99+% CAS No.: 7553-56-2 Molecular Formula: I2 Formula Weight: 253.81 Flash Point: None Physical Form: Cryst solid Density: 4.930 Appearance: Grey to purple Odour: Irritating Melting Point: 183-186° subl. Beilstein Reference: 969212 Merck Reference: 14,5014 UN No.: 3495 MDL No.: MFCD00011355
  • Numéro CAS:7553-56-2
  • Formule:I₂
  • Numéro MDL:MFCD00011355
  • Poids moléculaire:253.81 g/mol
  • Index Merck:14,5014
  • Point d'ébullition:184,3 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:114 °C
  • Densité:4,9 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:231-442-4
  • UN:3495
  • ADR:8,III
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    1.000 g
Spécifications