1-Hexadécanol ≥98%
Flacon verre pour solides, 2.500 g
N° de catalogue A11180.0E
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
1-Hexadécanol ≥98%
N° de catalogue A11180.0E
Numéro CAS:  36653-82-4
1-Hexadécanol ≥98%
1-Hexadécanol ≥98%
Flacon verre pour solides, 2.500 g
Numéro CAS:  36653-82-4
Prix
112,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2.500 g
Product Details & Documents
Purity: 98%
CAS No.: 36653-82-4
Molecular Formula: CH3(CH2)15OH
Formula Weight: 242.45
Flash Point: 135°(275°F)
Physical Form: Crystalline
Density: 0.817
Melting Point: 47-51°
Boiling Point: 190°/15mm
Solubility: Soluble in alcohol, chloroform, ether
Beilstein Reference: 1748475
Merck Reference: 14,2028
MDL No.: MFCD00004760
Synonymes:  Cetyl alcohol, Palmityl alcohol
  • Numéro CAS:36653-82-4
  • Formule:H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH
  • Numéro MDL:MFCD00004760
  • Poids moléculaire:242.45 g/mol
  • Index Merck:14,2028
  • Point d'ébullition:190 °C (15 mmHg)
  • Point de fusion:47…51 °C
  • Densité:0,817
  • Point d'éclair:135 °C (275 °F)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:253-149-0
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    2.500 g
Spécifications