D(+)-Mannose ≥99%
Glass bottle for solids, 500 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
D(+)-Mannose ≥99%
N° de catalogue A10842.36
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 3458-28-4
Aller à :
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 3458-28-4 Molecular Formula: C6H12O6 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 127-133° Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 1564373 Merck Reference: 14,5747 Optical Rotation: +13.8° (c=10 in water, 24h) MDL No.: MFCD00064122
Synonymes: (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
- Numéro CAS:3458-28-4
- Formule:C₆H₁₂O₆
- Numéro MDL:MFCD00064122
- Poids moléculaire:180.16 g/mol
- Index Merck:14,5747
- Point d'ébullition:376 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:127…133 °C
- Densité:1,54
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:222-392-4
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotOrganic Building Blocks and Intermediates
Notes d'application
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:500 g
Spécifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.