Hydroxyurée ≥98%
Hydroxyurée ≥98%
Flacon verre pour solides, 5 g
N° de catalogue A10831.06
Santé
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Hydroxyurée ≥98%
N° de catalogue A10831.06
Numéro CAS:  127-07-1
Hydroxyurée ≥98%
Hydroxyurée ≥98%
Flacon verre pour solides, 5 g
Numéro CAS:  127-07-1
Prix
97,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 g
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 127-07-1 Molecular Formula: CH4N2O2 Formula Weight: 76.06 Melting Point: ca 140° dec. Beilstein Reference: 1741548 Merck Reference: 14,4848 MDL No.: MFCD00007943
An inhibitor of DNA synthesis and an anticancer agent
Synonymes:  N-(Aminocarbonyl)hydroxylamine, Hydroxycarbamide
  • Numéro CAS:127-07-1
  • Formule:CH₄N₂O₂
  • Numéro MDL:MFCD00007943
  • Poids moléculaire:76.05 g/mol
  • Index Merck:14,4848
  • Point d'ébullition:296 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:∼ 140 °C (déc.)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:204-821-7
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    5 g