Caféine ≥99%
Flacon verre pour solides, 250 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à :
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 58-08-2 Molecular Formula: C8H10N4O2 Formula Weight: 194.19 Physical Form: Powder Density: 1.230 Appearance: White Melting Point: 234-236° Solubility: Soluble in pyrrole, THF-H2O mixture, ethyl acetate Beilstein Reference: 17705 Merck Reference: 14,1636 UN No.: 1544 MDL No.: MFCD00005758
Has inhibitory action against lung and colon tumorigenses, and virus induction
Synonymes: 3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethylxanthine, Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethyl-2,6-dioxopurine, 2,6-Dihydroxy-1,3,7-trimethylpurine
- Numéro CAS:58-08-2
- Formule:C₈H₁₀N₄O₂
- Numéro MDL:MFCD00005758
- Poids moléculaire:194.19 g/mol
- Index Merck:14,1636
- Point de fusion:234…236 °C
- Densité:1,230
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-362-1
- UN:1544
- ADR:6.1,III
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotALFAA10431.0B_TDS_EN
Product specification
Organic Building Blocks and Intermediates
Application Notes
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:250 g