Caféine ≥99%
Caféine ≥99%
Flacon verre pour solides, 1.000 g
N° de catalogue A10431.0B
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Caféine ≥99%
N° de catalogue A10431.0B
Numéro CAS:  58-08-2
Caféine ≥99%
Caféine ≥99%
Flacon verre pour solides, 1.000 g
Numéro CAS:  58-08-2
Prix
147,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 58-08-2 Molecular Formula: C8H10N4O2 Formula Weight: 194.19 Physical Form: Powder Density: 1.230 Appearance: White Melting Point: 234-236° Solubility: Soluble in pyrrole, THF-H2O mixture, ethyl acetate Beilstein Reference: 17705 Merck Reference: 14,1636 UN No.: 1544 MDL No.: MFCD00005758
Has inhibitory action against lung and colon tumorigenses, and virus induction
Synonymes:  3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethylxanthine, Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethyl-2,6-dioxopurine, 2,6-Dihydroxy-1,3,7-trimethylpurine
  • Numéro CAS:58-08-2
  • Formule:C₈H₁₀N₄O₂
  • Numéro MDL:MFCD00005758
  • Poids moléculaire:194.19 g/mol
  • Index Merck:14,1636
  • Point de fusion:234…236 °C
  • Densité:1,230
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-362-1
  • UN:1544
  • ADR:6.1,III
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    1.000 g