Ninhydrine ≥99%
Glass bottle for solids, 25 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à :
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 485-47-2 Molecular Formula: C9H6O4 Formula Weight: 178.14 Melting Point: 251° dec. Beilstein Reference: 1910963 Merck Reference: 14,6554 MDL No.: MFCD00003791
Synonymes: Ninhydrin monohydrate, Trioxohydrindene monohydrate, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Indanetrione hydrate, 2,2-Dihydroxyindan-1,3-dion, 1,2,3-Indantrione monohydrate
- Numéro CAS:485-47-2
- Formule:C₉H₆O₄
- Numéro MDL:MFCD00003791
- Poids moléculaire:178.14 g/mol
- Index Merck:14,6554
- Point d'ébullition:351 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:251 °C (déc.)
- Densité:0,862 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:207-618-1
Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:25 g