Morpholine ≥99%
Morpholine ≥99%
Glass bottle for solids, 500 g
N° de catalogue A10355.36
Corrosif
Inflammable
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Morpholine ≥99%
N° de catalogue A10355.36
Numéro CAS:  110-91-8
Morpholine ≥99%
Morpholine ≥99%
Glass bottle for solids, 500 g
Numéro CAS:  110-91-8
Prix
35,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 110-91-8 Molecular Formula: C4H9NO Formula Weight: 87.12 Flash Point: 35°(95°F) Physical Form: Liquid Density: 1.007 Refractive Index: 1.4540 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Colourless Odour: Amine-like Melting Point: -5° Boiling Point: 129° Beilstein Reference: 102549 Merck Reference: 14,6277 UN No.: 2054 MDL No.: MFCD00005972
  • Numéro CAS:110-91-8
  • Formule:C₄H₉NO
  • Numéro MDL:MFCD00005972
  • Poids moléculaire:87.12 g/mol
  • Index Merck:14,6277
  • Point d'ébullition:129 °C
  • Point de fusion:–5 °C
  • Densité:1,007
  • Point d'éclair:35 °C (95 °F)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:203-815-1
  • UN:2054
  • ADR:8,I
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    500 g