Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
L(-)-Tryptophane ≥99%

L(-)-Tryptophane ≥99%

Flacon verre pour solides, 500 g
N° de catalogue A10230.36
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
L(-)-Tryptophane ≥99%
N° de catalogue A10230.36
Numéro CAS:  73-22-3
L(-)-Tryptophane ≥99%
L(-)-Tryptophane ≥99%

Flacon verre pour solides, 500 g

Numéro CAS:  73-22-3
Prix
692,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 g
Product Details & Documents

Purity: 99% CAS No.: 73-22-3 Molecular Formula: C11H12N2O2 Formula Weight: 204.23 Melting Point: 280° 285° Beilstein Reference: 86197 Merck Reference: 14,9797 Optical Rotation: -31° (c=1 in water) MDL No.: MFCD00064340

Synonymes:  L-Tryptophan, Tryptophan, L-α-Amino-3-indolepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, H-Trp-OH
  • Numéro CAS:73-22-3
  • Formule:C₁₁H₁₂N₂O₂
  • Numéro MDL:MFCD00064340
  • Poids moléculaire:204.23 g/mol
  • Index Merck:14,9797
  • Point de fusion:280…285 °C
  • Densité:1,34 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-795-6
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    500 g

Spécifications