L(-)-Tryptophane ≥99%
Flacon verre pour solides, 25 g
Purity: 99% CAS No.: 73-22-3 Molecular Formula: C11H12N2O2 Formula Weight: 204.23 Melting Point: 280° 285° Beilstein Reference: 86197 Merck Reference: 14,9797 Optical Rotation: -31° (c=1 in water) MDL No.: MFCD00064340
: L-Tryptophan, Tryptophan, L-α-Amino-3-indolepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, H-Trp-OH
- :73-22-3
- :C₁₁H₁₂N₂O₂
- :MFCD00064340
- :204.23 g/mol
- :14,9797
- :280…285 °C
- :1,34 g/cm³ (20 °C)
- :Température ambiante
- :200-795-6
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:25 g