Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Filter aid, Harborlite 800

2.500 g
N° de catalogue L13608.0E
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Filter aid, Harborlite 800
N° de catalogue L13608.0E
Numéro CAS:  
Filter aid, Harborlite 800
Filter aid, Harborlite 800

2.500 g

Numéro CAS:  
Prix
147,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2.500 g
Product Details & Documents

MDL No.: MFCD00197888

  • Numéro MDL:MFCD00197888
  • Densité:2,3
  • Température de stockage:Température ambiante
Spécifications

Spécifications

  • Cdt:
    2.500 g

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.