Ammoniaque 28%
Ammoniaque 28%
Glass bottle, 2.500 mL
N° de catalogue L13168.0F
Corrosif
Irritant
Environnement
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Ammoniaque 28%
N° de catalogue L13168.0F
Numéro CAS:  1336-21-6
Ammoniaque 28%
Ammoniaque 28%
Glass bottle, 2.500 mL
Numéro CAS:  1336-21-6
Prix
64,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2.500 mL
Product Details & Documents
CAS No.: 1336-21-6 Molecular Formula: H5NO Formula Weight: 35.05 Odour: Ammonia-like pH: 12 Merck Reference: 14,494 MDL No.: MFCD00011418
Synonymes:  Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
  • Numéro CAS:1336-21-6
  • Formule:NH₃
  • Numéro MDL:MFCD00066650
  • Poids moléculaire:35.05 g/mol
  • Index Merck:14,494
  • Point d'ébullition:32…37,7 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–60…–57,5 °C
  • Densité:0,90
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:215-647-6
  • UN:2672
  • ADR:8,III
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    2.500 mL
Spécifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.