Triéthyle citrate ≥99%
Triéthyle citrate ≥99%
1.000 g
Catalog # L12639.0B
Triéthyle citrate ≥99%
Catalog # L12639.0B
CAS Number:  77-93-0
Triéthyle citrate ≥99%
Triéthyle citrate ≥99%
1.000 g
CAS Number:  77-93-0
Price
74,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 77-93-0 Molecular Formula: C12H20O7 Formula Weight: 276.29 Flash Point: 176°(348°F) Refractive Index: 1.4420 Melting Point: -55° Boiling Point: 126-127°/1mm Beilstein Reference: 1801199 Merck Reference: 14,2326 MDL No.: MFCD00009201
Synonymes:  Triethyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Hydroxytricarballylic acid triethyl ester, Citric acid triethyl ester
  • Numéro CAS:77-93-0
  • Formule:C₁₂H₂₀O₇
  • Numéro MDL:MFCD00009201
  • Poids moléculaire:276.29 g/mol
  • Index Merck:14,2326
  • Point d'ébullition:126…127 °C (1 mmHg)
  • Point de fusion:–55 °C
  • Densité:1,137
  • Point d'éclair:176 °C (348 °F)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:201-070-7
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1.000 g
Spécifications