pH buffer solutions, Specpure®
4,00, ±0,01, Phtalate, rouge, 25 °C, Plastic container, 20 L
N° de catalogue 38713.M4
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
pH buffer solutions, Specpure®
N° de catalogue 38713.M4
Numéro CAS:  
pH buffer solutions, Specpure®
pH buffer solutions, Specpure®
4,00, ±0,01, Phtalate, rouge, 25 °C, Plastic container, 20 L
Numéro CAS:  
Prix
384,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 20 L
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic container
  • Type de tampon de pH:
    Phtalate
  • Cdt:
    20 L
  • Température de réference:
    25 °C
  • Couleur:
    rouge
  • Précision du pH:
    ±0,01
  • Valeur pH:
    4,00
Spécifications