Objectives for CKX53
Objectives for CKX53
Objectif plan achromatique LC à la fluorine, Ph 20×
N° de catalogue OLYMN1492900
Objectives for CKX53
N° de catalogue OLYMN1492900
Fournisseur:  
Objectives for CKX53
Objectives for CKX53
Objectif plan achromatique LC à la fluorine, Ph 20×
Arrêté
Product Details & Documents
Spécifications
  • Grossissement:
    Ph 20×
  • Désignation:
    Objectif plan achromatique LC à la fluorine
  • Seq:
    118