Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
155 L, Conteneurs sans soudure, forme rectangulaire, 600×500×560 mm
N° de catalogue BURK3440-1556
Fournisseur: BURKLE
Aller à :
Product Details & Documents
These seamless rectangular tanks feature optimum ratio of wall thickness to filling load.
- Linear LDPE, transparent
- Rupture-proof
Spécifications
- Capacité:155 L
- Désignation:Conteneurs sans soudure, forme rectangulaire
- Seq:13
- l×p×h:600×500×560 mm
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BURK3440-0034Filetage de container ¾", pour conteneurs cylindriquesConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 213,00 €