Tubes à faible volume
Rondelle en caoutchouc, 20 mm
N° de catalogue BELL35-81
Fournisseur:   BELLINGHAM STANLEY
Tubes à faible volume
N° de catalogue BELL35-81
Fournisseur:  BELLINGHAM STANLEY
Tubes à faible volume
Tubes à faible volume
Rondelle en caoutchouc, 20 mm
Prix
39,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Tubes en PTFE chargés en acier inoxydable et en verre, faibles volumes, courts, avec des lunettes à faible taux de déformation et une rondelle en caoutchouc pour une utilisation avec les polarimètres ADP 400 ou modèles similaires dans le spectre visible. L'échantillon peut être injecté à l'aide d'une seringue conique Luer ou pour des systèmes à circulation automatique, connectés via un tube flexible approprié.
  • Taille standard du collier de 30 mm (ICUMSA)
  • Versions en acier inoxydable avec une chemise d'eau facilitant la mesure à température contrôlée
  • Versions en PTFE pour les échantillons agressifs
La conception du flux d’échantillons élimine les bulles d’air et évite le retrait des lamelles couvre-objets entre chaque échantillon. Pour des mesures à température contrôlée, des versions à chemise d'eau sont disponibles et un clip capteur de température permet une connexion mécanique aux sondes de température externes du polarimètre ADP.
 : For spare parts, contact your Avantor representative.
Spécifications
  • Désignation:
    Rondelle en caoutchouc, 20 mm
  • Seq:
    503