Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Tubes à faible volume

Tubes à faible volume

Tube en acier inoxydable, 1,0 ml, 5×50 mm
N° de catalogue 635-0751
Fournisseur:   BELLINGHAM STANLEY
Tubes à faible volume
N° de catalogue 635-0751
Fournisseur:  BELLINGHAM STANLEY
Tubes à faible volume
Tubes à faible volume

Tube en acier inoxydable, 1,0 ml, 5×50 mm

Prix
1 080,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Tubes en PTFE chargés en acier inoxydable et en verre, faibles volumes, courts, avec des lunettes à faible taux de déformation et une rondelle en caoutchouc pour une utilisation avec les polarimètres ADP 400 ou modèles similaires dans le spectre visible. L'échantillon peut être injecté à l'aide d'une seringue conique Luer ou pour des systèmes à circulation automatique, connectés via un tube flexible approprié.

  • Taille standard du collier de 30 mm (ICUMSA)
  • Versions en acier inoxydable avec une chemise d'eau facilitant la mesure à température contrôlée
  • Versions en PTFE pour les échantillons agressifs

La conception du flux d’échantillons élimine les bulles d’air et évite le retrait des lamelles couvre-objets entre chaque échantillon. Pour des mesures à température contrôlée, des versions à chemise d'eau sont disponibles et un clip capteur de température permet une connexion mécanique aux sondes de température externes du polarimètre ADP.

Informations de commande: For spare parts, contact your Avantor representative.

Spécifications
  • Capacité:
    1,0 ml
  • Désignation:
    Tube en acier inoxydable
  • Ø×L:
    5×50 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.