Disposable cannulas
Disposable cannulas, G14, vert, 70 mm, +, 2×70 mm
Catalog # EHRS15886470
Supplier:   EHRHARDT SOEHNE
Disposable cannulas
Catalog # EHRS15886470
Supplier:  EHRHARDT SOEHNE
Disposable cannulas
Disposable cannulas
Disposable cannulas, G14, vert, 70 mm, +, 2×70 mm
Price
109,00 €
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Disposable cannulas.
  • Pyrogen-free, not toxic
  • With lancet cut
  • EO-sterilisation
Specifications
  • Ø×L:
    2×70 mm
  • Jauge:
    G14
  • Stérile:
    +
  • Couleur:
    vert
  • Désignation:
    Disposable cannulas
  • Longueur:
    70 mm
  • Seq:
    11