Buckets, Round, PP
Tamper proof bucket with plastic handle, not UN-approved, blanc, 5,0 L, 224 mm, 191,5 mm
RIXI7-1001-050
Buckets made of PP, white.
- With or without UN approval
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
Universal multipurpose buckets with handle.
- Capacité:5,0 L
- Couleur:blanc
- Désignation:Tamper proof bucket with plastic handle, not UN-approved
- Hauteur:191,5 mm
- Seq:09
- Ø:224 mm
Accessories
- Désignation
- DésignationPour
- DésignationPour
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.