Universal container
Universal container
30 ml, 92,5 mm, 30,8 mm, individually wrapped
N° de catalogue DELT309222
Fournisseur:   DELTALAB
Universal container
N° de catalogue DELT309222
Fournisseur:  DELTALAB
Universal container
30 ml, 92,5 mm, 30,8 mm, individually wrapped
Prix
182,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 400 ST
Product Details & Documents
Containers made of PS, clear, with white PP screw caps.
  • With leakproof screw closure
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Documents
Spécifications
  • Version:
    individually wrapped
  • Capacité:
    30 ml
  • Hauteur:
    92,5 mm
  • Seq:
    02
  • Ø col:
    30,8 mm