Masques complets, Panoramasque
Masques complets, Panoramasque
Masque en silicone avec raccord de filtre RD et oculaire en PMMA
N° de catalogue 111-1455
Fournisseur:   HONEYWELL SAFETY
Masques complets, Panoramasque
N° de catalogue 111-1455
Fournisseur:  HONEYWELL SAFETY
Masques complets, Panoramasque
Masques complets, Panoramasque
Masque en silicone avec raccord de filtre RD et oculaire en PMMA
Prix
314,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Panoramasque est un masque intégral destiné à offrir une protection respiratoire, en fonction du type de cartouche monté dessus. Pour une protection optimale, il est recommandé d'utiliser des filtres Sperian en aluminium ou plastique. Ils ne peuvent être utilisés que dans les endroits suffisamment aérés où l'atmosphère contient un volume minimal d'oxygène de 17%.
  • Large champ de vision assurant une excellente visibilité sur les côtés et vers le bas
  • Bride d'étanchéité de la jupe pour plus de confort et d'étanchéité
  • Masque intérieur en EPDM, le rendant léger et résistant
  • Bonne compatibilité du visage, taille unique avec haut coefficient d'adaptabilité aux visages
  • Harnais à cinq sangles, boucles de réglage à desserrage rapide et courroie de cou en coton ignifuge
  • Bossages latéraux pour le port de lunettes de vue à l'intérieur du masque
  • Valve latérale d'exhalation en silicone pour faciliter l'expiration
  • Une membrane garantit une communication optimale
Certifications: EN 136:1989, APR ; RD40 x 1/7" fixation au masque conformément à la norme EN 148-1
Spécifications
  • Type:
    Masque en silicone avec raccord de filtre RD et oculaire en PMMA
  • Seq:
    04