pH Electrodes, SenTix®
Électrode de pH SenTix® MIC-D (échantillons de petite taille), SenTix® MIC-D, 0 - 14, –5...+100 °C, Verre, KCl 3 mol/L, Ag+ free, 3×96 mm, DIN, câble fixe 1 m, Échantillons de petite taille
Catalogus # 662-1275
Leverancier: WTW
Ga naar:
Product Details & Documents
Ces électrodes de pH testées et éprouvées sont faciles à utiliser et offrent une haute qualité et une précision élevée.
- Electrodes with gel electrolyte and a plastic body are robust and shock-proof, the membrane glass is safeguarded by a protective shield
- Electrodes with liquid electrolyte: Capillary-effect of the platinum wire guarantees constant outflow and prevents contamination by precipitates or even dirt
- SenTix® HW and HWS electrodes: Electrolyte flow speed can be adjusted for optimal use
La membrane optimisée en verre garantit une mesure rapide, même à basse température. Le couvercle de l'orifice de remplissage simple d'utilisation évite toute fuite d'électrolytes pendant le stockage.
* Sonde de température intégrée (NTC 30 KOhm).
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerCoC_WTWA103635_211604035 CoC_WTWA103635_X215104399 CoC_WTWA103635_Y224704017 CoC_WTWA103635_Y224704110 CoC_WTWA103635_Y241102449
Specificaties
- Connexion:DIN, câble fixe 1 m
- Ø×L:3×96 mm
- Pour:Échantillons de petite taille
- Type:SenTix® MIC-D
- Désignation:Électrode de pH SenTix® MIC-D (échantillons de petite taille)
- Matière:Verre
- Seq:38
- Électrolyte:KCl 3 mol/L, Ag+ free
- Température:–5...+100 °C
- pH:0 - 14
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #DésignationBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #DésignationBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #DésignationBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #DésignationBeschikbaarheidPrice
- WTWA109735Electrolyte with 2 mol/L KNO₃ and 0,001 mol/L KCl for combined ORP electrode with silver electrodeLog in voor beschikbaarheid1 * 250 mL - 59,90 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.