Hotplates
Hotplates
300×300 mm, Max. 370 °C, 1800 W, Hotplate, HD 0, aluminium alloy plate , 312×312×170 mm
N° de catalogue GESTHD0
Fournisseur:   GESTIGKEIT HARRY
Hotplates
N° de catalogue GESTHD0
Fournisseur:  GESTIGKEIT HARRY
Hotplates
300×300 mm, Max. 370 °C, 1800 W, Hotplate, HD 0, aluminium alloy plate , 312×312×170 mm
Prix
1 220,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Spécifications
  • Zone de chauffe:
    300×300 mm
  • Puissance de chauffe:
    1800 W
  • Température:
    Max. 370 °C
  • Seq:
    01
  • l×p×h:
    312×312×170 mm
  • Type:
    Hotplate, HD 0, aluminium alloy plate