Objectives
Objectives
Objectif plan-achromatique, 50x/0,90, —
N° de catalogue 630-0944
Fournisseur:   OLYMPUS OPTICAL
Objectives
N° de catalogue 630-0944
Fournisseur:  OLYMPUS OPTICAL
Objectives
Objectives
Objectif plan-achromatique, 50x/0,90, —
Prix
1 336,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Grossissement:
    50x/0,90
  • Désignation:
    Objectif plan-achromatique
  • Distance de travail: