Cryoboxes
Cryoboxes
49 (7×7), 15 ml capacity, 20 mm, 152×152×130 mm
N° de catalogue SARS95.64.922
Marketsource
Fournisseur:   SARSTEDT
Cryoboxes
N° de catalogue SARS95.64.922
Fournisseur:  SARSTEDT
Marketsource
Cryoboxes
49 (7×7), 15 ml capacity, 20 mm, 152×152×130 mm
Prix
112,63 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 27 ST
Product Details & Documents
Storage boxes, moisture-resistant laminated carboard material with lid and compartmentalised insert.
  • Space saving and organised sample storage
  • Safe and light-protected storage
Suitable for micro tubes, PCR tubes and centrifuge tubes.
Documents
Spécifications
  • Compartiments:
    49 (7×7)
  • Pour tubes Ø:
    20 mm
  • Pour tubes:
    15 ml capacity
  • l×p×h ext.:
    152×152×130 mm
  • Seq:
    2
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.