Transport Boxes
Boîtier de transport T 15, conteneur secondaire : conteneur à ouverture large avec emballage super absorbant, 395×395×435 mm
N° de catalogue SARS95.1715
Marketsource
Fournisseur:   SARSTEDT
Transport Boxes
N° de catalogue SARS95.1715
Fournisseur:  SARSTEDT
Marketsource
Transport Boxes
Boîtier de transport T 15, conteneur secondaire : conteneur à ouverture large avec emballage super absorbant, 395×395×435 mm
Prix
320,81 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Transport case housing is manufactured from durable polyethylene and offers optimum protection for primary receptacles during transport.
  • Economical, flexible
  • Central one-hand closure
  • Lateral tabs for easy attachment of straps or restraints
  • Transparent window label for easy identification
Transport cases are suitable for transportation of diagnostic samples and blood products.
 : Complies with the requirement of P650 packaging instructions for class UN3373 of the ADR and RID.
Spécifications
  • Désignation:
    Boîtier de transport T 15, conteneur secondaire : conteneur à ouverture large avec emballage super absorbant
  • Seq:
    04
  • l×p×h:
    395×395×435 mm
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SARS95.1712
    Pack superabsorbant, volume 1,2 L, pour mallette de transport T 15 et B 17
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 ST - 95,90 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SARS95.1713
    Sachet à fond croisé, 270×270×600×0,1 mm, pour mallette de transport B17
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 ST - 82,77 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SARS95.1714
    Closure clip, 220 mm, for transport case B 17
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 ST - 81,76 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SARS95.1725
    Insulating bag for standard cool batteries (without batteries), 110×205×2,6 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 12 ST - 112,72 €