Inoculating loops and needles
Anses d'inoculation, 10 µl, bleu, 48/emballage déchirable
N° de catalogue SARS86.1562.050
Marketsource
Fournisseur: SARSTEDT
Aller à :
Product Details & Documents
PS, gamma sterilised. Time-saving, safe and easy to use. For laboratories with high workloads.
Spécifications
- Emballage:48/emballage déchirable
- Capacité:10 µl
- Couleur:bleu
- Désignation:Anses d'inoculation