Serological pipettes
Serological pipettes
1 ml, 0,01 ml, +, jaune, 25/paquet, 1000/boîte
N° de catalogue SARS86.1251.025
Marketsource
Fournisseur:   SARSTEDT
Serological pipettes
N° de catalogue SARS86.1251.025
Fournisseur:  SARSTEDT
Marketsource
Serological pipettes
1 ml, 0,01 ml, +, jaune, 25/paquet, 1000/boîte
Prix
97,85 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
PS, graduated, sterile.
  • Plugged
  • Easy identification by colour code
  • Larger pipetting volume due to negative graduation
  • Optimised mouth piece for universal fit in most common pipettors
  • Easy to open, static-free packaging
Spécifications
  • Code couleur:
    jaune
  • Emballage:
    25/paquet, 1000/boîte
  • Stérile:
    +
  • Capacité:
    1 ml
  • Division:
    0,01 ml