Transfer pipettes
2,0 ml, 35 - 45 µl, 154 mm, - ml, -, En vrac
N° de catalogue SARS86.1176
Marketsource
Fournisseur:   SARSTEDT
Transfer pipettes
N° de catalogue SARS86.1176
Fournisseur:  SARSTEDT
Marketsource
Transfer pipettes
2,0 ml, 35 - 45 µl, 154 mm, - ml, -, En vrac
Prix
174,09 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 3.000 ST
Product Details & Documents
LDPE, disposable.
  • No risk of injury or infection from broken glass
  • Disposable: No carry over or cross contamination
  • Can be heat-sealed for sample storage and transport
  • Environmentally neutral, ensuring non-toxic disposal
Spécifications
  • Emballage:
    En vrac
  • Stérile:
    -
  • Capacité:
    2,0 ml
  • Longueur:
    154 mm
  • Seq:
    04
  • Volume goutte:
    35 - 45 µl
  • Division échelle:
    - ml