Transfer pipettes
Transfer pipettes
6,0 ml, 20 - 30 µl, 146 mm, - ml, +, 10 par sachet
N° de catalogue SARS86.1175.010
Marketsource
Fournisseur:   SARSTEDT
Transfer pipettes
N° de catalogue SARS86.1175.010
Fournisseur:  SARSTEDT
Marketsource
Transfer pipettes
6,0 ml, 20 - 30 µl, 146 mm, - ml, +, 10 par sachet
Prix
119,77 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
LDPE, disposable.
  • No risk of injury or infection from broken glass
  • Disposable: No carry over or cross contamination
  • Can be heat-sealed for sample storage and transport
  • Environmentally neutral, ensuring non-toxic disposal
Spécifications
  • Emballage:
    10 par sachet
  • Stérile:
    +
  • Capacité:
    6,0 ml
  • Longueur:
    146 mm
  • Seq:
    14
  • Volume goutte:
    20 - 30 µl
  • Division échelle:
    - ml