Urine sample container
Container, brown, with black cap mm, 500 ml, 132 mm
N° de catalogue SARS77.582
Marketsource
Fournisseur: SARSTEDT
Aller à :
Product Details & Documents
Container made of PE, opaque, white with black HDPE screw cap.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
For collection and storage of urine.
: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
- Capacité:500 ml
- Désignation:Container, brown, with black cap mm
- Hauteur:132 mm
- Seq:02